Imprimer
3-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzoic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
APOSOR5217-1GEA 329 EUR
APOSOR5217-1G
3-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzoic acid 97%
3-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzoic acid
Formule: C₁₁H₁₀N₂O₂
Poids moléculaire: 202,209 g/mol
Point de fusion: 167…169 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09065006
Numéro CAS: 906352-85-0