Imprimer
tert-Butyl 2-(piperidin-4-yl)pyrrolidine-1-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSOR52273-1GEA 836 EUR
APOSOR52273-1G
tert-Butyl 2-(piperidin-4-yl)pyrrolidine-1-carboxylate
tert-Butyl 2-(piperidin-4-yl)pyrrolidine-1-carboxylate
Formule: C₁₄H₂₆N₂O₂
Poids moléculaire: 254,368 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09702201
Numéro CAS: 929974-12-9