3,3-Dimethyloxan-4-amine hydrochloride
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₇H₁₅NO·ClH Poids moléculaire: 165,661 g/mol Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD28155170 Numéro CAS: 1400580-54-2 |