5,6,7,8-Tetrahydro-2-quinolinylmethanamine 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₀H₁₄N₂ Poids moléculaire: 162,232 g/mol Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD12401090 Numéro CAS: 1351972-02-5 |