Imprimer
(S)-tert-Butyl (piperidin-2-ylmethyl)carbamate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
APOSOR52456-1GEA 265 EUR
APOSOR52456-1G
(S)-tert-Butyl (piperidin-2-ylmethyl)carbamate
(S)-tert-Butyl (piperidin-2-ylmethyl)carbamate
Formule: C₁₁H₂₂N₂O₂
Poids moléculaire: 214,305 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11975335
Numéro CAS: 139004-93-6