Imprimer

8-Methoxy-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-3-amine

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

APOSOR52470-1GEA 662 EUR
APOSOR52470-1G
8-Methoxy-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-3-amine
8-Methoxy-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-3-amine
Formule: C₁₀H₁₃NO₂
Poids moléculaire: 179,216 g/mol
Point de fusion: 37…40 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08544307
Numéro CAS: 112904-73-1

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR