Imprimer

[3-(Methylsulphanyl)phenyl]hydrazine hydrochloride

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

APOSOR52548-1GEA 604 EUR
APOSOR52548-1G
[3-(Methylsulphanyl)phenyl]hydrazine hydrochloride
[3-(Methylsulphanyl)phenyl]hydrazine hydrochloride
Formule: C₇H₁₀N₂S·ClH
Poids moléculaire: 190,694 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD12197080
Numéro CAS: 940876-02-8

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR