Imprimer
3-Piperazin-1-ylaniline 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSOR52765-250MGEA 328 EUR
APOSOR52765-250MG APOSOR52765-1G
3-Piperazin-1-ylaniline 98%
3-Piperazin-1-ylaniline
Formule: C₁₀H₁₅N₃
Poids moléculaire: 177,246 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03444414
Numéro CAS: 125422-03-9