Imprimer

6-Morpholinopyridin-2-amine 95%

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

APOSOR52776-250MGEA 611 EUR
APOSOR52776-250MG
6-Morpholinopyridin-2-amine 95%
6-Morpholinopyridin-2-amine
Formule: C₉H₁₃N₃O
Poids moléculaire: 179,219 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18483100
Numéro CAS: 400774-96-1

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR