Imprimer
2-Nitro-1H-pyrrole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
APOSOR54468-1GEA 239 EUR
APOSOR54468-1G APOSOR54468-250MG
2-Nitro-1H-pyrrole
2-Nitro-1H-pyrrole
Formule: C₄H₄N₂O₂
Poids moléculaire: 112,087 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD12923841
Numéro CAS: 5919-26-6