Imprimer
1-(Hydroxymethyl)cyclobutan-1-ol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
APOSOR54527-250MGEA 517 EUR
APOSOR54527-250MG APOSOR54527-1G
1-(Hydroxymethyl)cyclobutan-1-ol
1-(Hydroxymethyl)cyclobutan-1-ol
Formule: C₅H₁₀O₂
Poids moléculaire: 102,132 g/mol
Point d'ébullition: 206…207 °C (756 mm Hg)
Densité: 1,06 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00045403
Numéro CAS: 6970-72-5