Imprimer

(Trans-4-aminocyclohexyl)methanol 95+%

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

APOSOR54577-1GEA 109 EUR
APOSOR54577-1G
(Trans-4-aminocyclohexyl)methanol 95+%
(Trans-4-aminocyclohexyl)methanol

OR60259 - same compound but not stereochemically defined

Formule: C₇H₁₅NO
Poids moléculaire: 129,2 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12407131
Numéro CAS: 1467-84-1

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR