3-(Cyclopropyl)benzyl alcohol
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₀H₁₂O Poids moléculaire: 148,202 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD06802678 Numéro CAS: 893738-74-4 |