Imprimer

(R)-(+)-Citronellic acid 98%

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

APOSOR55109-5GEA 302 EUR
APOSOR55109-5G
(R)-(+)-Citronellic acid 98%
(R)-(+)-Citronellic acid
Formule: C₁₀H₁₈O₂
Poids moléculaire: 170,249 g/mol
Point d'ébullition: 119 °C
Densité: 0,926 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075195
Numéro CAS: 18951-85-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR