Imprimer
5-Methoxyquinolin-2(1H)-one 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
APOSOR55141-1GEA 406 EUR
APOSOR55141-1G APOSOR55141-5G
5-Methoxyquinolin-2(1H)-one 95+%
5-Methoxyquinolin-2(1H)-one
Formule: C₁₀H₉NO₂
Poids moléculaire: 175,184 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11877926
Numéro CAS: 160893-04-9