3,5-Diethynylbenzoic acid
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₁H₆O₂ Poids moléculaire: 170,164 g/mol Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD06658429 Numéro CAS: 883106-26-1 |