Imprimer
2-[2-(Morpholin-4-yl)ethoxy]ethan-1-amine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
APOSOR55304-250MGEA 111 EUR
APOSOR55304-250MG APOSOR55304-1G
2-[2-(Morpholin-4-yl)ethoxy]ethan-1-amine 98%
2-[2-(Morpholin-4-yl)ethoxy]ethan-1-amine
Formule: C₈H₁₈N₂O₂
Poids moléculaire: 174,241 g/mol
Point d'ébullition: 75 °C (0,3 mm Hg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11934676
Numéro CAS: 20207-13-0