Imprimer
2-Chloro-5-(dimethoxymethyl)aniline 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSOR55365-5GEA 1180 EUR
APOSOR55365-5G
2-Chloro-5-(dimethoxymethyl)aniline 95%
2-Chloro-5-(dimethoxymethyl)aniline
Formule: C₉H₁₂ClNO₂
Poids moléculaire: 201,65 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31614277
Numéro CAS: 2244087-36-1