Imprimer
2-Bromo-6-hydroxybenzyl alcohol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
APOSOR55558-5GEA 937 EUR
APOSOR55558-5G APOSOR55558-500MG APOSOR55558-1G
2-Bromo-6-hydroxybenzyl alcohol
2-Bromo-6-hydroxybenzyl alcohol
Formule: C₇H₇BrO₂
Poids moléculaire: 203,033 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD18391434
Numéro CAS: 96911-26-1