Imprimer
6-Bromo-2-isopropyl-2H-indazole 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
APOSOR55602-250MGEA 288 EUR
APOSOR55602-250MG APOSOR55602-1G
6-Bromo-2-isopropyl-2H-indazole 95%
6-Bromo-2-isopropyl-2H-indazole
Formule: C₁₀H₁₁BrN₂
Poids moléculaire: 239,112 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD31692108
Numéro CAS: 1683546-11-3