4-(But-1-yl)phenacyl bromide
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₁₂H₁₅BrO Poids moléculaire: 255,151 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD11182347 Numéro CAS: 64356-03-2 UN: 3261 ADR: 8,III |