Imprimer
(4-(Benzyl(methyl)carbamoyl)phenyl)boronic acid 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Warning
Synonyme(s): 4-[N-Benzyl-N-(methylaminocarbonyl)]benzeneboronic acid
OR9361-1G OR9361-5G
APOSOR9361-1GEA 176 EUR
APOSOR9361-1G APOSOR9361-5G
(4-(Benzyl(methyl)carbamoyl)phenyl)boronic acid 96%
(4-(Benzyl(methyl)carbamoyl)phenyl)boronic acid
Formule: C₁₅H₁₆BNO₃
Poids moléculaire: 269,103 g/mol
Température de stockage: Refrigerator
Numéro MDL: MFCD08235067
Numéro CAS: 874219-49-5