Imprimer
PTC-124
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Ataluren
APOSBI9879-1GEA 94.5 EUR
APOSBI9879-1G
PTC-124
PTC-124
Formule: C15H9FN2O3
Poids moléculaire: 284,24 g/mol
Point de fusion: 241…242 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09864996
Numéro CAS: 775304-57-9