Acyclovir
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₁₁N₅O₃ Poids moléculaire: 225,21 g/mol Point de fusion: 256…260 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00057880 Numéro CAS: 59277-89-3 |