Imprimer

1H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4(5H)-one

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Danger

APOSBIA1251-5GEA 0 EUR
APOSBIA1251-5G APOSBIA1251-25G
1H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4(5H)-one
1H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4(5H)-one
Formule: C₅H₄N₄O
Poids moléculaire: 136,11 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00599413
Numéro CAS: 315-30-0
EINECS: 206-250-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR