Imprimer
Carbamazepine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
APOSBIC0130-100GEA 198 EUR
APOSBIC0130-100G APOSBIC0130-250G APOSBIC0130-25G APOSBIC0130-5KG
Carbamazepine
Carbamazepine
Formule: C₁₅H₁₂N₂O
Poids moléculaire: 236,27 g/mol
Point de fusion: 191…192 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005073
Numéro CAS: 298-46-4
EINECS: 206-062-7