Imprimer
Destruxin B (de Metarhizium anisopliae)
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSBID1012-1MGEA 698 EUR
APOSBID1012-1MG APOSBID1012-100UG
Destruxin B (de Metarhizium anisopliae)
Destruxin B
Formule: C₃₀H₅₁N₅O₇
Poids moléculaire: 593,80 g/mol
Point de fusion: 230…240 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 2503-26-6