Imprimer
L(-)-Talose
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSBIFS0117-100MGEA 0 EUR
APOSBIFS0117-100MG APOSBIFS0117-50MG
L(-)-Talose
L(-)-Talose
Formule: C₆H₁₂O₆
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00135850
Numéro CAS: 23567-25-1