Imprimer
Hesperidin
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSBIK9009-250GEA 0 EUR
APOSBIK9009-250G APOSBIK9009-100G APOSBIK9009-25G
Hesperidin
Hesperidin
Formule: C₂₈H₃₄O₁₅
Poids moléculaire: 610,56 g/mol
Point de fusion: 250…255 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00075663
Numéro CAS: 520-26-3