1,2-O-Isopropylidene-ɑ-D-glucofuranose
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₉H₁₆O₆ Poids moléculaire: 220,22 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00063244 Numéro CAS: 18549-40-1 |