Imprimer

Sodium borodeuteride (>98% D)

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Danger

APOSDE905A-5GEA 611 EUR
APOSDE905A-5G
Sodium borodeuteride (>98% D)
Sodium borodeuteride
Formule: D₄BNa
Poids moléculaire: 41,857 g/mol
Point de fusion: 300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003519
Numéro CAS: 15681-89-7
EINECS: 239-764-7
UN: 1426
ADR: 4.3,I

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR