Imprimer
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')lead(II) 99,9%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSIN0954-10GEA 227 EUR
APOSIN0954-10G
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')lead(II) 99,9%
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')lead(II)
Formule: C₂₂H₃₈O₄Pb
Poids moléculaire: 573,73 g/mol
Point de fusion: 123 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00070468
Numéro CAS: 21319-43-7