Imprimer
Barium isopropoxide
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSIN1201-10GEA 0 EUR
APOSIN1201-10G
Barium isopropoxide
Barium isopropoxide
Formule: C₆H₁₄BaO₂
Poids moléculaire: 255,501 g/mol
Point de fusion: 200 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00050486
Numéro CAS: 24363-37-9