Magnesium oxalate dihydrate 99.99%
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₂MgO₄·2H₂O Poids moléculaire: 148,36 g/mol (112,32 anhy) Point de fusion: 150 °C (déc.) Densité: 2,45 g/cm³ (25 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00287279 Numéro CAS: 547-66-0 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...