Imprimer
Nickel(IV) sulphide 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
APOSIN2716-25GEA 451 EUR
APOSIN2716-25G APOSIN2716-5G
Nickel(IV) sulphide 99%
Nickel(IV) sulphide
Formule: NiS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016266
Numéro CAS: 12035-51-7
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III