Imprimer
Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')zirconium(IV) 99.99%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSIN5732-10GEA 0 EUR
APOSIN5732-10G
Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')zirconium(IV) 99.99%
Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')zirconium(IV)
Formule: C₄₄H₇₆O₈Zr
Poids moléculaire: 824,29 g/mol
Point de fusion: 308 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00145380
Numéro CAS: 18865-74-2