Imprimer
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')yttrium(III) 99,9%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSIN6498-10GEA 0 EUR
APOSIN6498-10G
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')yttrium(III) 99,9%
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')yttrium(III)
Formule: C₃₃H₅₇O₆Y
Poids moléculaire: 638,708 g/mol
Point de fusion: 170…175 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015713
Numéro CAS: 15632-39-0