Imprimer
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')barium hydrate 99,9%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSIN6578-10GEA 0 EUR
APOSIN6578-10G
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')barium hydrate 99,9%
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')barium hydrate
Formule: C₂₂H₃₈BaO₄·H₂O
Poids moléculaire: 521,877 g/mol
Point de fusion: 200 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06200255
Numéro CAS: 17594-47-7