Imprimer
4-Bromo-3-methylbenzenesulphonamide 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
APOSOR0115-250MGEA 14.7 EUR
APOSOR0115-250MG
4-Bromo-3-methylbenzenesulphonamide 99%
4-Bromo-3-methylbenzenesulphonamide
Formule: C₇H₈BrNO₂S
Point de fusion: 148 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD0394591
Numéro CAS: 879487-75-9