2-Biphenyl-4-ylpiperazine
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₆H₁₈N₂ Poids moléculaire: 238,34 g/mol Point de fusion: 156…159 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD05864686 Numéro CAS: 105242-10-2 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...