Imprimer
1H-Benzimidazole-5-carboxylic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
APOSOR01704-250GEA 662 EUR
APOSOR01704-250G APOSOR01704-50G APOSOR01704-25G
1H-Benzimidazole-5-carboxylic acid 98%
1H-Benzimidazole-5-carboxylic acid
Formule: C₈H₆N₂O₂
Poids moléculaire: 162,15 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011555
Numéro CAS: 15788-16-6