Imprimer

4-Amino-3-chloro-5-methylbenzoic acid 95%

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5


Attention

APOSOR017872-250MGEA 21.9 EUR
APOSOR017872-250MG
4-Amino-3-chloro-5-methylbenzoic acid 95%
4-Amino-3-chloro-5-methylbenzoic acid
Formule: C₈H₈ClNO₂
Point de fusion: 282…284 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01313709
Numéro CAS: 157069-52-8

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR