Imprimer
Imidazo[1,2-b]pyridazine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
APOSOR01790-25GEA 43.7 EUR
APOSOR01790-25G
Imidazo[1,2-b]pyridazine 98%
Imidazo[1,2-b]pyridazine
Formule: C₆H₅N₃
Poids moléculaire: 119,12 g/mol
Point de fusion: 53…54 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07782103
Numéro CAS: 766-55-2