Imprimer
3-Amino-5-bromo-1-methyl-1H-indazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
APOSOR01988-1GEA 212 EUR
APOSOR01988-1G
3-Amino-5-bromo-1-methyl-1H-indazole
3-Amino-5-bromo-1-methyl-1H-indazole
Formule: C₈H₈BrN₃
Point de fusion: 133…135 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09864804
Numéro CAS: 1000018-06-3