Imprimer
5-(Chloromethyl)-3-(4-chlorophenyl)-1,2,4-oxadiazole 95+%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSOR0254-250MGEA 0 EUR
APOSOR0254-250MG APOSOR0254-1G
5-(Chloromethyl)-3-(4-chlorophenyl)-1,2,4-oxadiazole 95+%
5-(Chloromethyl)-3-(4-chlorophenyl)-1,2,4-oxadiazole
Formule: C₉H₆Cl₂N₂O
Point de fusion: 56 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00119077
Numéro CAS: 57238-75-2