Imprimer
Methyl-1-aminocyclopropanecarboxylate hydrochloride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
APOSOR0360T-5GEA 77.1 EUR
APOSOR0360T-5G APOSOR0360T-10G APOSOR0360T-25G
Methyl-1-aminocyclopropanecarboxylate hydrochloride 97%
Methyl-1-aminocyclopropanecarboxylate hydrochloride
Formule: C₅H₁₀ClNO₂
Poids moléculaire: 151,5914 g/mol
Point de fusion: 185…186 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078879
Numéro CAS: 72784-42-0