Imprimer
2,5-Dimethoxybenzenesulphonamide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
APOSOR0402-1GEA 70.2 EUR
APOSOR0402-1G APOSOR0402-5G APOSOR0402-250MG
2,5-Dimethoxybenzenesulphonamide
2,5-Dimethoxybenzenesulphonamide
Formule: C₈H₁₁NO₄S
Point de fusion: 150…152 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00833415
Numéro CAS: 19116-90-6