Imprimer

3,4-Methylenedioxyphenyl isothiocyanate

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5


Attention

APOSOR0625-5GEA 154 EUR
APOSOR0625-5G APOSOR0625-25G
3,4-Methylenedioxyphenyl isothiocyanate
3,4-Methylenedioxyphenyl isothiocyanate
Formule: C₈H₅NO₂S
Point d'ébullition: 137 °C/5mmHg
Point de fusion: 57…59 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066321
Numéro CAS: 113504-93-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR