Imprimer
3-Nitro-4-(1-piperidinyl)benzaldehyde 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
APOSOR0682-1GEA 20.5 EUR
APOSOR0682-1G APOSOR0682-10G APOSOR0682-100MG
3-Nitro-4-(1-piperidinyl)benzaldehyde 95+%
3-Nitro-4-(1-piperidinyl)benzaldehyde
Formule: C₁₂H₁₄N₂O₃
Poids moléculaire: 234,26
Point de fusion: 48…50 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00831780
Numéro CAS: 39911-29-0