Imprimer
1-(2-Aminoethyl)piperidine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSOR0812-25GEA 195 EUR
APOSOR0812-25G APOSOR0812-5G
1-(2-Aminoethyl)piperidine 98%
1-(2-Aminoethyl)piperidine
Formule: C₇H₁₆N₂
Poids moléculaire: 128,22 g/mol
Point d'ébullition: 184…186 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006516
Numéro CAS: 27578-60-5